Merck
360589
Sigma-Aldrich
Tetrahidrofuran
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Sinónimos:
THF, Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein/REAXYS Number:
102391
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
Tetrahidrofuran, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
contains
250 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
evapn. residue
≤0.03%
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
El tetrahidrofurano (THF) es un compuesto heterocíclico (éter cíclico). Es incoloro, tiene poca viscosidad y buena solubilidad en una amplia gama de disolventes. Se utiliza mucho como disolvente en síntesis orgánica, siendo muy popular en reacciones con compuestos organometálicos y reactivos de Grignard. Debido a la formación de peróxidos orgánicos en el almacenamiento a largo plazo, el THF suele estabilizarse añadiendo hidroxitolueno butilado (BHT). El BHT elimina los radicales libres requeridos para la formación de peróxido.
Application
El tetrahidrofurano (THF) se utiliza como disolvente en los siguientes procesos:
  • Síntesis orgánica
a) Grignard
b) Compuestos organometálicos
c) Reformatsky
d) Litiación
e) Reducción de hidruros
f) Acoplamiento catalizado por metales (Heck, Stile, Suzuki)
g) Reacciones mediadas por ácidos de Lewis
  • Cristalización
  • Polimerización. Ej. Polimerización RAFT (transferencia de cadena de adición-fragmentación reversible) de p-acetoxistireno.
  • Revestimientos
  • Como un ligando donante de O para formar complejos de coordinación.
  • Como disolvente de fase móvil en la cromatografía de líquidos de alta resolución.
Features and Benefits
Los disolventes ACS cumplen o superan los altos estándares de la American Chemical Society (ACS), con especificaciones analíticas especializadas para cada compuesto. Según la American Chemical Society, la calidad para reactivo ACS implica que es una sustancia de suficiente pureza como para utilizarse en la mayoría de los análisis o reacciones químicos.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mg2Si nanoparticle synthesis for high pressure hydrogenation.
Chaudhary AL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(2), 1240-1247 (2014)
Synthesis of NiO/TiO2 using amphiphilic diblock copolymer brushes (PMMA-b-PAA) by reversible addition fragmentation chain-transfer poltmerization.
Hojjati B and Charpentier PA.
Polymer Reviews, 50(2), 418-418 (2009)
Practical Synthesis of Di-tert-Butyl-Phosphinoferrocene.
Busacca CA, et al.
Organic Syntheses, 90, 316-326 (2013)
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)
Crispin Lichtenberg et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(44), 15797-15805 (2015-09-17)
The reactivity of the all-ferrous FeN heterocubane [Fe4 (Ntrop)4 ] (1) with i) Brønsted acids, ii) σ-donors, iii) σ-donors/π-acceptors, and iv) one-electron oxidants has been investigated (trop = 5H-dibenzo[a,d]cyclo-hepten-5-yl). 1 showed self-re-assembling after reactions with i) and proved surprisingly inert in reactions with ii)