Documentos clave
MX1456
Supelco
Dimetilsulfóxido
OmniSolv®
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número índice de la CE:
200-664-3
Ensayo:
≥99.9% (GC)
técnicas:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
189 °C (lit.)
presión de vapor:
0.42 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.7 (vs air)
Nivel de calidad
200
300
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %, 63 °F
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.05% Water (H2O)
residuo de evap.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 87 °C
solubilidad
1000 g/L
densidad
1.10 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤263 nm
Absorción UV
λ: 263 nm Amax: ≤1.00
λ: 270 nm Amax: ≤0.40
λ: 275 nm Amax: ≤0.25
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350-400 nm Amax: ≤0.01
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
MX1456P-6 and MX1456P-1 are packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Precaución
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 263 nm1.00AU maxUV Abs. at 270 nm0.40AU maxUV Abs. at 275 nm0.25AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 335 nm0.02AU maxUV Abs. at 350 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off263nm maxWater (H2O)0.05% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup