Merck
34865
Sigma-Aldrich
Tetrahidrofuran
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Sinónimos:
THF, Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein/REAXYS Number:
102391
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
Tetrahidrofuran, inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9%
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
≤0.0044 at 315 nm
≤0.005 at 350 nm
≤0.005 at 400 nm
≤0.02 at 300 nm
≤0.046 at 275 nm
≤0.18 at 250 nm
≤0.26 at 245 nm
≤1.0 at 212 nm
UV absorption
λ: 245 nm Amax: ≤0.26
λ: 275 nm Amax: ≤0.046
λ: 315 μm Amax: ≤0.0044
suitability
complies for IR spectroscopy
application(s)
food and beverages
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
El tetrahidrofurano (THF)se emplea ampliamente como disolvente. Constituye el fragmento clave de varios productos naturales (antibióticos poliéteres). El THF forma un hidrato doble con el ácido sulfhídrico. La estructura cristalina de este doble hidrato se ha investigado mediante estudios tridimensionales. El butano-1,4-diol se forma como intermediario durante la síntesis del THF. El THF caliente es útil para la disolución del cloruro de polivinilideno (PVDV).
Application
Adecuado para HPCL, espectrofotometría, análisis medioambientales
El tetrahidrofurano puede utilizarse para la disolución de la poli-ε-caprolactona (PCL) y el 1,3-diaminopentano, durante la preparación de los andamios de poli-ε-caprolactona (PCL)-hidroxiapatita (HA) y el polímero de poli(5-amino-1-pentanol-co-1,4-butanodiol diacrilato) (C32) y 1,3-diaminopentano (117) terminado en acrilato.
Other Notes
Aviso importante
  • El artículo de referencia 34865-4X2.5L va a ser descatalogado. Pida la botella 34865-2.5L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
  • El artículo de referencia 34865-6X1L va a ser descatalogado. Pida la botella 34865-1L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Todd J Harris et al.
Biomaterials, 31(5), 998-1006 (2009-10-24)
The use of biomaterials for gene delivery can potentially avoid many of the safety concerns with viral gene delivery. However, the efficacy of polymeric gene delivery methods is low, particularly in vivo. One significant concern is that the interior and
Polyhedral clathrate hydrates. X. Structure of the double hydrate of tetrahydrofuran and hydrogen sulfide.
Mak TCW, et al.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2732-2737 (1965)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 883-883 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 152-152 (1994)
Synthetic routes to tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and spiroketal units of polyether antibiotics and a survey of spiroketals of other natural products.
Boivin TLB.
Tetrahedron, 43(15), 3309-3362 (1987)
Artículos
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.
Ver todo