178810
Tetrahidrofuran
≥99.0%, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, ReagentPlus®
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
143 mmHg ( 20 °C)
Productos recomendados
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
contiene
200-400 ppm BHT as inhibitor
lim. expl.
1.8-11.8 %
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Tetrahydrofuran Miscibility/Immiscibility Table
Greener alternatives are available for many THF applications, 2-Methyltetrahydrofuran (155810) and Cyclopentyl methyl ether (675989)
Read more about THF alternatives:
2-Methyltetrahydroun (2-MeTHF): A biomass-Derived solvent with Broad Applications in Organic Chemistry
The toxicological assessment of cyclopentyl methyl ether (CPME) as a green solvent
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?