Merck
D65100
Sigma-Aldrich
Diclorometano
contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
cloruro de metileno, Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
grade:
ACS reagent
assay:
≥99.5%
bp:
39.8-40 °C (lit.)
vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
ACS reagent
Quality Level
100
200
agency
suitable for EPA 1613
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
impurities
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
evapn. residue
≤0.002%
color
APHA: ≤10
clear
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
El diclorometano (DCM) es un disolvente orgánico clorado con una amplia variedad de aplicaciones industriales y en síntesis orgánica. Tiene un punto de ebullición bajo, elevada densidad y es inmiscible en agua. El DCM es sensible a la degradación con el tiempo, la cual puede suprimirse añadiendo amileno como estabilizador.
Application
Diclorometano
  • Síntesis orgánica
a) Oxidación de Dakin, Dess-Martin y Ley
b) La metátesis enina, catalizador ampliamente utilizado, es el complejo de rutenio de segunda generación de Grubbs
c) Epoxidación Jacobsen-Katsuki
D) Desprotección Boc de capas de Boc-NH2-poli(etilenglicol)-plasma inmovilizadas
e) Puede reaccionar con las fosfinas o las aminas en la formación de los correspondientes productos alquilados
  • Formulación de adhesivos y pinturas
  • Análisis de extracción-concentración
  • Cromatógrafo flash
  • Industria electrónica en placa de circuitos impresos
  • Producción de triacetato de celulosa
Features and Benefits
Los disolventes ACS cumplen o superan los altos estándares de la American Chemical Society (ACS), con especificaciones analíticas especializadas para cada compuesto. Según la American Chemical Society, la calidad para reactivo ACS implica que es una sustancia de suficiente pureza para utilizarse en la mayoría de los análisis o reacciones químicos
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Instrument and technique for the in vitro screening of platelet activation from whole blood samples.
Martin Y, et al.
The Review of Scientific Instruments, 78(5), 054302-054302 (2007)
Biodegradation of dichloromethane in an estuarine environment.
Krausova VI, et al.
Hydrobiologia, 559(1), 77-83 (2006)
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Dichloromethane photodegradation using titanium catalysts.
Tanguay JF, et al.
Tanguay JF, et al.
J. Catal., 117(2), 335-347 (1989)
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.