52630
Hexamethyldisiloxane
puriss., ≥98.5% (GC)
Sinónimos:
HMDSO
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
grado
puriss.
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
bp
101 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
densidad
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a modifying agent in the presence of ethanol/n-hexane solution for the preparation of hydrophobic and hydrophilic sodium silicate-based silica xerogels.
- To form the dielectric layers in the MIM(metal-insulator-metal) structure that is consisting of graphene quantum dots(GQDs) to prepare two-terminal NVM (non-volatile-memory) devices.
Características y beneficios
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?