235687
Hexamethylcyclotrisiloxane
98%
Sinónimos:
Cyclic (D3) permethylsiloxane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
134 °C (lit.)
mp
50-64 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Clave InChI
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Polysiloxanes by anionic ring-opening polymerization.
- Thin films by pulsed- plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) for the application of insulating biomaterials.
- Dimethoxydimethylsilane by treating with dimethyl carbonate via deoligomerization using alkali metal hydroxide catalyst.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?