376078
(Isopropenyloxy)trimethylsilane
≥85%
Sinónimos:
2-(Trimethylsiloxy)propene, Acetone enol trimethylsilyl ether, IPOTMS
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥85%
form
liquid
impurities
10-15% hexamethyldisiloxane
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
density
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H14OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChI key
UAIFZYSPVVBOPN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?