235709
Octamethyltrisiloxane
98%
Sinónimos:
1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane, Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane
About This Item
Productos recomendados
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI key
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
84.2 °F - (External MSDS)
flash_point_c
29 °C - (External MSDS)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?