Key Documents
AP307P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG de conejo (cadenas pesadas + ligeras), conjugado con HRP
1 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Rabbit IgG HRP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) pertenece a la familia de las inmunoglobulinas y es un anticuerpo ampliamente expresado en el suero. Una inmunoglobulina tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras conectadas por un enlace disulfuro. Es una glucoproteína y contribuye principalmente a la defensa inmunitaria. La IgG es una clase principal de inmunoglobulinas. La IgG de conejo se divide además en cinco clases: IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Tiene sólo una variante IgG con un puente disulfuro entre las cadenas pesadas.
Specificity
Específico para las cadenas pesadas y ligeras de la IgG de conejo. Las reactividades cruzadas del anticuerpo anti-IgG de conejo se prueban en un ELISA. Reactividad cruzada mínima con la IgG humana.
Application
El anticuerpo IgG de cabra anti-conejo (H+L) conjugado con HRP se ha utilizado en:
  • inmunohistoquímica (IHC)
  • inmunoelectrotransferencia (western blot)
  • inmunoprecipitación
Biochem/physiol Actions
La inmunoglobulina G (IgG) participa en la hipersensibilidad de tipo II y de tipo III. Contribuye a la opsonización, fijación del complemento y citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos.
Quality
Inmunotransferencia Western cromógena:
se puede utilizar una dilución 1:200-1:500 (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Inmunoelectrotransferencia quimioluminiscente:
puede utilizarse una dilución 1:2 000-1:5 000 (Coligan, J., 1997).
Physical form
IgG de cabra purificada conjugada con peroxidasa de rábano picante en tampón que contiene líquido en PBS 0,01 M, pH 7,1 con 15 mg/ml de BSA y Kathon 0,1 % .
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
El anticuerpo sin diluir se mantiene estable a 2-8°C durante 12 meses. No guardar en un formato diluido.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Stabilization of microtubular cytoskeleton protects neurons from toxicity of N-terminal fragment of cytosolic prion protein
Zajkowski T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1853(10), 2228-2239 (2015)
Bisdemethoxycurcumin attenuates gastric adenocarcinoma growth by inducing mitochondrial dysfunction
Luo C, et al.
Oncology Letters, 270-274 (2015)
Tomas Blanco-Mezquita et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(6), 3880-3890 (2013-05-04)
Nerve growth factor (NGF) is a neuropeptide essential for the development, survival, growth, and differentiation of corneal cells. Its effects are mediated by both TrkA and p75 receptors. Clinically relevant use of NGF was introduced to treat neurotrophic ulcerations in
Lei Li et al.
Molecular medicine reports, 14(1), 521-528 (2016-05-14)
Overexpression of protein arginine methyltransferases (PRMTs) is associated with various types of cancer. The present study aimed to determine the expression level of PRMT1 in human melanoma and investigate its biological function. The clinical significance of PRMT1 was determined by
Transsynaptic activity-dependent regulation of axon branching and neurotrophin expression in vivo.
Calinescu, AA; Liu, T; Wang, MM; Borjigin, J
The Journal of Neuroscience null