Key Documents
AP106P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de conejo anti-IgG de cabra conjugado con HRP
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Sinónimos:
Goat IgG Detection, Goat IgG Detection Antibody, HRP Rabbit Anti-Goat IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL (after reconstitution)
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Anticuerpo de conejo anti-IgG de cabra conjugada con peroxidasa, purificada por afinidad
Specificity
Específico para las cadenas pesadas y ligeras de la IgG de cabra.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
ELISA e inmunotransferencias Western:
se puede utilizar una dilución 1:5 000-1:100 000.
Inmunohistoquímica:
puede utilizarse una dilución 1:500-1:5 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo de conejo anti-IgG de cabra conjugado con HRP es un anticuerpo contra la IgG de cabra para utilizar en ELISA, IH y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios de inmunoglobulina completa
Physical form
Cromatografía de inmunoafinidad utilizando antígeno acoplado a microesferas de sefarosa.
IgG de conejo purificada conjugada con peroxidasa de rábano picante en tampón que contiene PBS 0,01 M, pH 7,1, con 15 mg/ml de BSA. Liofilizada.
Storage and Stability
El producto liofilizado es estable a 2-8°C durante un máximo de 12 meses desde de la fecha de recepción.
Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
ADVERTENCIA: El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
The influence of pKA treatment on the ca2+ activation of force generation by trout cardiac Muscle.
Gillis TE, Klaiman JM
The Journal of Experimental Biology null
Rebeca López-Úbeda et al.
PloS one, 10(6), e0130128-e0130128 (2015-06-23)
Gene Expression Microarray technology was used to compare oviduct transcriptome between inseminated and non-inseminated pigs during spontaneous oestrus. We used an in vivo model approaching the study from a physiological point of view in which no hormonal treatment (animals were
The influence of trout cardiac troponin I and PKA phosphorylation on the Ca2+ affinity of the cardiac troponin complex.
Kirkpatrick KP, Robertson AS, Klaiman JM, Gillis TE.
The Journal of Experimental Biology null
Leptin resistance following over-expression of protein tyrosine phosphatase 1B in liver.
N T Lam, S D Covey, J T Lewis, S Oosman, T Webber, E C Hsu, A T Cheung, T J Kieffer
Journal of Molecular Endocrinology null
M Shibata et al.
Journal of animal science, 87(8), 2700-2708 (2009-05-08)
The objective of this study was to investigate the differences in the muscle proteome of grass-fed and grain-fed cattle. Eight Japanese Black Cattle 10 mo of age were separated randomly into 2 groups: 1) grazing (grass-fed) and 2) concentrate (grain-fed)