Key Documents
AP182P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de burro anti-IgG de cabra, conjugado con HRP, especie adsorbida
Chemicon®, from donkey
Sinónimos:
Anti-rabbit HRP antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
donkey
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Specificity
IgG de conejo
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
EIA y Western blots: 1:5.000-1:100.000.
Inmunohistoquímica: 1:500-1:5.000.
Inmunoelectrotransferencia con sustratos ECL: 1:10 000-1:200 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo de burro anti-IgG de conejo, conjugado con HRP, especies adsorbidas, es un anticuerpo de burro contra la IgG de conejo para su uso en ELISA y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Physical form
Liofilizado. Tampón = fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/ml de BSA. No contiene conservantes.
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir con 500 μl de agua destilada estéril.
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
AVISO:
El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Natsumi Shimizu et al.
The Journal of reproduction and development, 60(3), 179-186 (2014-03-04)
In the mammalian testis, the ubiquitin-proteasome system plays important roles in the process that promotes the formation of mature sperm. We recently identified zygote-specific proteasome assembly chaperone (ZPAC), which is specifically expressed in the mouse gonads and zygote. ZPAC mediates
M G Frasch et al.
Journal of neuroinflammation, 13(1), 103-103 (2016-05-12)
Neuroinflammation in utero may contribute to brain injury resulting in life-long neurological disabilities. The pivotal role of the efferent cholinergic anti-inflammatory pathway (CAP) in controlling inflammation, e.g., by inhibiting the HMGB1 release, via the macrophages' α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7nAChR)
Michael L Reiser et al.
Scientific reports, 7(1), 736-736 (2017-04-09)
TOLL-like receptor (TLR) ligands activate both innate and adaptive immune cells, while modulating the cellular immune response. The outer membrane protein (OMP) from Neisseria meninigitidis, PorB, is a naturally occurring TLR2 ligand and functions as an adjuvant. Here, we demonstrate
Hiroaki Hiramatsu et al.
Scientific reports, 7(1), 889-889 (2017-04-20)
Glioma initiating cells (GICs) are thought to contribute to therapeutic resistance and tumor recurrence in glioblastoma, a lethal primary brain tumor in adults. Although the stem-like properties of GICs, such as self-renewal and tumorigenicity, are epigenetically regulated, the role of
Allison L Isola et al.
Oncotarget, 9(1), 1187-1199 (2018-02-09)
Exosomes are naturally occurring membrane-bound nanovesicles generated constitutively and released by various cell types, and often in higher quantities by tumor cells. Exosomes may facilitate communication between the primary tumor and its local microenvironment, supporting cell invasion and other early