Key Documents
AP187P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de burro anti-IgG de conejo, conjugado con HRP, especie adsorbida
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
IgG (H+L) de conejo (absorbida para una reactividad cruzada mínima con las proteínas de suero humano, de ratón y de rata)
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Dilución recomendada para la mayoría de las aplicaciones:
1:500-1:5 000 para inmunohistoquímica en cortes de tejido.
1:5 000-1:100 000 para ELISA e inmunotransferencia Western con sustratos cromógenos.
1:10 000-1:200 000 para inmunotransferencia Western con sustratos quimioluminiscentes.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo de cabra anti-IgG de conejo, conjugado con HRP, especies adsorbidas, es un anticuerpo contra la IgG de conejo para utilizar en ELISA y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Physical form
Liofilizada. Tampón = fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/ml de BSA.
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir con 1,5 ml de agua destilada estéril.
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Taisuke Murakami et al.
Molecular medicine reports, 13(4), 3115-3120 (2016-03-05)
Alarmins are identified as endogenous mediators that have potent immune-activating abilities. High mobility group nucleosome binding domain 1 (HMGN1), a highly conserved, non-histone chromosomal protein, which binds to the inner side of the nucleosomal DNA, regulates chromatin dynamics and transcription
Alexander A Dolskiy et al.
Non-coding RNA research, 6(1), 1-7 (2021-01-12)
FRAXopathies are caused by the expansion of the CGG repeat in the 5'UTR of the FMR1 gene, which encodes the protein responsible for the synthesis of FMRP. This mutation leads to dramatic changes in FMRP expression at both the mRNA
Joyce J W Wong et al.
Nature communications, 8(1), 781-781 (2017-10-05)
Nipah virus is an emergent paramyxovirus that causes deadly encephalitis and respiratory infections in humans. Two glycoproteins coordinate the infection of host cells, an attachment protein (G), which binds to cell surface receptors, and a fusion (F) protein, which carries
Jun Gui et al.
Nature cancer, 1(6), 603-619 (2021-06-15)
Primary tumor-derived factors (TDFs) act upon normal cells to generate a pre-metastatic niche, which promotes colonization of target organs by disseminated malignant cells. Here we report that TDFs-induced activation of the p38α kinase in lung fibroblasts plays a critical role
Alexander A Dolskiy et al.
BioMed research international, 2017, 3582601-3582601 (2017-12-07)
Fragile X syndrome is the most common cause of inherited intellectual disability in humans. It is a result of CGG repeat expansion in the 5' untranslated region (5' UTR) of the FMR1 gene. This gene encodes the FMRP protein that