Key Documents
AP132
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG de conejo
2 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Rabbit IgG, Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Specificity
Reacciona con la cadena gamma de la IgG de conejo, así como con las cadenas ligeras de todas las clases de inmunoglobulina de conejo. Monoespecífico en IEP contra suero completo de conejo.
Immunogen
IgG de conejo muy purificada aislada de suero combinado de conejo normal.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
El anticuerpo de cabra anti-IgG de conejo es un anticuerpo contra la IgG de conejo para utilizar en ELISA, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Storage and Stability
Conservar a +2-8°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kenichiro Sakaguchi et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 17(1), 88-88 (2019-11-07)
The antral follicle count (AFC) in mammalian ovaries positively correlates with female fertility. To clarify the causes of differences in fertility between low and high AFC cows, we investigated follicular growth dynamics and hormone concentrations in plasma, follicular fluid, and
Fanghao Hu et al.
Nature methods, 15(3), 194-200 (2018-01-16)
Optical multiplexing has a large impact in photonics, the life sciences and biomedicine. However, current technology is limited by a 'multiplexing ceiling' from existing optical materials. Here we engineered a class of polyyne-based materials for optical supermultiplexing. We achieved 20
Soah Lee et al.
Biomaterials, 131, 111-120 (2017-04-07)
Engineering 3D human cardiac tissues is of great importance for therapeutic and pharmaceutical applications. As cardiac tissue substitutes, extracellular matrix-derived hydrogels have been widely explored. However, they exhibit premature degradation and their stiffness is often orders of magnitude lower than
Justin V Joseph et al.
Cancer letters, 359(1), 107-116 (2015-01-17)
Glioblastoma (GBM) is the most common brain tumor in adults and the mesenchymal GBM subtype was reported to be the most malignant, presenting severe hypoxia and necrosis. Here, we investigated the possible role of a hypoxic microenvironment for inducing a
Soah Lee et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 104(5), 1064-1071 (2016-01-23)
Smooth muscle tissue is characterized by aligned structures, which is critical for its contractile functions. Smooth muscle injury is common and can be caused by various diseases and degenerative processes, and there remains a strong need to develop effective therapies