Key Documents
MAB201P
Sigma-Aldrich
Cadena ligera anti-conejo de ratón, anticuerpo conjugado con HRP
Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
HRP Anti-Rabbit, Light Chain Detection Antibody, Rabbit Light Chain Detection
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Las moléculas de anticuerpo constan típicamente de dos cadenas ligeras de inmunoglobulina unidas covalentemente a un par de cadenas pesadas. Existen dos tipos de cadenas ligeras de inmunoglobulina, designadas por las letras griegas kappa y lambda. Las cadenas ligeras kappa y gamma tienen una longitud aproximada de 250 aminoácidos con una masa promedio de unos 25 kDa. La proporción de kappa a lambda encontrada en la población de inmunoglobulinas varía según la especie.
Specificity
El anticuerpo reacciona fuertemente con los anticuerpos primarios nativos, principalmente con las cadenas ligeras kappa. No es adecuado para detectar cadenas ligeras lambda. El anticuerpo no reacciona con la cadena pesada de la IgG de conejo. El anticuerpo se ha probado con ELISA y adsorbido para garantizar una reacción cruzada mínima con inmunoglobulinas bovinas, caprinas, de hámster armenio, de caballos, humanas, de ratón, rata y oveja.
Mínima reacción cruzada con bovinos, caprinos, hámster armenio, caballos, humano, ratón, rata, y oveja.
Immunogen
Epítopo: cadena ligera kappa
Preparado a partir de cadena ligera de IgG de conejo.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Detección de la cadena ligera de conejo con este anticuerpo de ratón anti-cadena ligera de conejo conjugado con HRP validado para utilizar en ELISA, WB, IC, IH.
Inmunoelectrotransferencia (WB): 1:5 000 -1:100 000 con sustratos cromógenos 1:10 000 -1:200 000 con sustratos de ECL
ELISA: 1:5 000 -1:100 000
Inmunohistoquímica: 1:500 - 1:5 000
Inmunocitoquímica: 1:500 - 1:5 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios específicos de fragmento
Target description
25 kDa
Physical form
Purificado de antisuero mediante procedimientos cromatográficos. Liofilizado en fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6. BSA, 15 mg/ml, como estabilizador.
Suero
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2°-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante seis semanas a 2°-8°C en oscuridad como un líquido sin diluir. Reconstituya el vial con agua destilada (la adición de 0,5 ml de agua producirá una concentración final de 1 mg/ml). Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación. Manténgalo alejado de la luz.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Aneta Dobierzewska et al.
PloS one, 11(6), e0157221-e0157221 (2016-06-11)
Preeclampsia (PE), is a serious pregnancy disorder characterized in the early gestation by shallow trophoblast invasion, impaired placental neo-angiogenesis, placental hypoxia and ischemia, which leads to maternal and fetal morbidity and mortality. Here we hypothesized that angiogenic sphingosine kinase-1 (SPHK1)/sphingosine-1-phosphate
Asunción Muñoz-Silvestre et al.
The American journal of pathology, 190(6), 1188-1210 (2020-03-24)
Despite the enormous efforts made to achieve effective tools that fight against Staphylococcus aureus, the results have not been successful. This failure may be due to the absence of truly representative experimental models. To overcome this deficiency, the present work
María Rodríguez-Muñoz et al.
Translational psychiatry, 7(12), 1291-1291 (2017-12-19)
The activity of certain G protein-coupled receptors (GPCRs) and of glutamate N-Methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) is altered in both schizophrenia and depression. Using postmortem prefrontal cortex samples from subjects with schizophrenia or depression, we observed a series of opposite changes in
Nomi Pernicone et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(3) (2022-02-16)
DNA-damaging chemotherapy agents such as cisplatin have been the first line of treatment for cancer for decades. While chemotherapy can be very effective, its long-term success is often reduced by intrinsic and acquired drug resistance, accompanied by chemotherapy-resistant secondary malignancies.
Jürgen Fritsch et al.
Oncotarget, 7(46), 75774-75789 (2016-10-08)
During apoptosis induction by TNF, the extrinsic and intrinsic apoptosis pathways converge at the lysosomal-mitochondrial interface. Earlier studies showed that the lysosomal aspartic protease Cathepsin D (CtsD) cleaves Bid to tBid, resulting in the amplification of the initial apoptotic cascade