Documentos clave
1.09951
Supelco
Ácido acético solution
for 500 ml, c(CH₃COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Sinónimos:
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
lim. expl.
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
idoneidad de la reacción
reaction type: Acid-base reactions
concentración
1 M
técnicas
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
102 °C
mp
-25 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C (External MSDS)
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C