338826
Ácido acético
glacial, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Productos recomendados
Agency
suitable for ASTM® 7969
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-43
suitable for EPA 1634
suitable for EPA 534
suitable for EPA 8328
suitable for EPA ACB B21-03
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2011
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
liquid
temp. de autoignición
800 °F
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- For the solvent-free one-pot condensation of indoles with aryl or heteroaryl aldehydes to synthesize di(indolyl)methanes.
- In the Pictet-Spengler reaction of substituted tryptamines with cyclic ketones to synthesize tetrahydrospiro-Ͱ-carbolines.
- To synthesize trisubstituted thiazoles via domino multicomponent reaction.
It can also be used as a:
- solvent to synthesize aryl amine-functionalized 1,3,5-triazine derivatives via aryl amination of cyanuric chloride with aromatic amines.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.