1.05743
Molecular sieve 0.4 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
Sinónimos:
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
Formulario
rod
superficie
800 m2/g
pérdida
≤5% loss on ignition, 950°C
tamaño de partícula
~1.6 mm
tamaño de poro
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
densidad aparente
700‑750 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Clave InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Loss on ignition (950 °C): ≤ 5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 15 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable