Documentos clave
1.00317
Supelco
Hydrochloric acid
37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ácido clorhídrico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Ácido clorhídrico, fuming 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
1.3 (vs air)
presión de vapor
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
liquid
concentración
37.0-38.0% HCl
impurezas
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cr (Chromium)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Hg (Mercury)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.010 ppm Pb (Lead)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ge (Germanium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Ti (Titanium)
≤0.020 ppm Tl (Thallium)
≤0.020 ppm Zr (Zirconium)
≤0.050 ppm Au (Gold)
≤0.050 ppm Bi (Bismuth)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm B (Boron)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.150 ppm Al (Aluminium)
≤0.300 ppm Mg (Magnesium)
≤0.300 ppm Zn (Zinc)
≤0.4 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
≤0.5 ppm Sulfite (SO3)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤10 ppm Non volatile matter
≤50 ppm Bromide (Br)
cadena SMILES
Cl
residuo de ign.
≤3 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
densidad
1.18 g/L at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Valoración (alcalimétrica): 37,0 - 38,0 %
Identidad: pasa la prueba
Color: ≤ 10 Hazen
Aspecto: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Residuos tras la ignición (como SO₄): ≤ 3 ppm
Fecha de caducidad: véase etiqueta del producto
Se ajusta a la especificación ACS para uso general
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras fusión
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras fusión
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras fusión
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Ver todo
Contenido relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.