D204609
1,3-Diphenyl-2-propanone
99%
Sinónimos:
1,3-Diphenylacetone, Dibenzyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
solid
bp
330 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
SMILES string
O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?