P25701
Hexylbenzene
97%
Sinónimos:
1-Phenylhexane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18/c1-2-3-4-6-9-12-10-7-5-8-11-12/h5,7-8,10-11H,2-4,6,9H2,1H3
InChI key
LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?