113182
1-Phenylheptane
98%
Sinónimos:
Heptylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
Clave InChI
LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?