113212
1-Phenyldecane
98%
Sinónimos:
Decylbenzene
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H26/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-16-14-11-9-12-15-16/h9,11-12,14-15H,2-8,10,13H2,1H3
InChI key
UZILCZKGXMQEQR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?