C104809
Phenylcyclohexane
≥97%
Sinónimos:
Cyclohexylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
InChI key
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?