H1384
Hypotaurine
≥98% (TLC)
Sinónimos:
2-Aminoethanesulfinic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
NCCS(O)=O
InChI
1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5)
InChI key
VVIUBCNYACGLLV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)