441554
Nα-Acetyl-L-asparagine
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168-170 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Clave InChI
HXFOXFJUNFFYMO-BYPYZUCNSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)