Merck
H3375
Sigma-Aldrich
HEPES
≥99.5% (titration)
Sinónimos:
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperacina-1-etanosulfónico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperacina-N′-(2-etanosulfónico)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
238.30
Beilstein:
883043
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (titration)
Formulario
crystalline powder
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
intervalo de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidad
water: 500 mg/mL, clear, colorless
idoneidad
suitable for component for culture media
suitable for enzyme extraction
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
cadena SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El HEPES se ha descrito como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para la investigación biológica. A pH biológico, la molécula es dipolar y es eficaz como amortiguador a un pH de 6,8 a 8,2. El HEPES se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, como los cultivos tisulares. Se utiliza habitualmente para amortiguar los medios de cultivo celular en el aire. HEPES encuentra su uso en experimentos in vitro sobre Mg.
El HEPES, también conocido como ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etano-sulfónico, es un ácido aminosulfónico N-sustituido dipolar amortiguador. Es eficaz en el intervalo de pH 6,8-8,2, con un pKa de 7,48 a 25°C. Reconocido como uno de los mejores amortiguadores de uso general, especialmente en investigación biológica, en biología celular y bioquímica, el HEPES es un amortiguador iónico dipolar y uno de los amortiguadores de Good que no forma complejos significativos con la mayoría de los iones metálicos. Esta propiedad lo hace adecuado como amortiguador no coordinador en disoluciones con iones metálicos.
Muy utilizado en cultivo celular, HEPES destaca en el mantenimiento del pH fisiológico a pesar de las fluctuaciones en la concentración de dióxido de carbono producido por la respiración celular, una característica no tan prominente en los amortiguadores de bicarbonato. Actúa como separador anfolítico para crear gradientes de pH en el enfoque isoeléctrico y exhibe menos interferencia en las reacciones enzimáticas de restricción del ADN en comparación con los amortiguadores que constan de menos grupos amina sustituidos, como el Tris. Más allá de estas aplicaciones, el HEPES puede encontrar aplicación en varios estudios biológicos y bioquímicos, como la inmunoprecipitación, la lisis celular y la obtención de imágenes de células vivas. Su versatilidad lo convierte en una herramienta indispensable en diversas aplicaciones experimentales.
Aplicación
HEPES se ha utilizado:
  • Como componente en el medio Danieau, que se utiliza para evitar la formación del pigmento melanina después de la gastrulación del embrión del pez cebra
  • Como componente de la disolución de Hanks utilizada en los ensayos de degradación del hierro
  • Como componente del medio HEPES en la transfección del cultivo celular con plásmidos
  • Junto con RPMI-1640, L-glutamina, FBS, piruvato sódico y β-mercaptoetanol para el cultivo de células de insulinoma de rata
  • Como suplemento en el medio TCM199 para lavar los ovocitos frescos necesarios para los estudios de transferencia nuclear
Características y beneficios
  • Producto de gran pureza para investigación bioquímica y biológica
  • Adecuado para cultivo celular
  • Muy hidrosoluble con un intervalo de pH útil de 6,8 - 8,2 y un pKa de 7,5 a 25 °C.
Otras notas
Vaya a la Lista de productos Redi-Dri RDD002
Compare fácilmente las especificaciones de los productos HEPES con la Tabla de especificaciones de HEPES.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Electroformed pure iron as a new biomaterial for degradable stents: In vitro degradation and preliminary cell viability studies.
Moravej M, et al.
Acta Biomaterialia, 6(5), 1843-1851 (2010)
Caveolae are highly immobile plasma membrane microdomains, which are not involved in constitutive endocytic trafficking.
Thomsen P, et al.
Molecular Biology of the Cell, 13(1), 238-250 (2002)
Culturing INS-1 cells on CDPGYIGSR-, RGD-and fibronectin surfaces improves insulin secretion and cell proliferation.
Kuehn C, et al.
Acta Biomaterialia, 8(2), 619-626 (2012)
Structural, metabolic and developmental evaluation of ovulated rabbit oocytes before and after cryopreservation by vitrification and slow freezing.
Salvetti P, et al.
Theriogenology, 74(5), 847-855 (2010)
High-resolution in situ hybridization to whole-mount zebrafish embryos.
Thisse C and Thisse B
Nature Protocols, 3(1), 59-69 (2008)
Artículos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenido relacionado
Find solutions for bulk production, custom packaging, and personalized chemical services to meet your unique research, development, and manufacturing requirements in your industries, including pharmaceuticals, biotechnology, and research institutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Descubra amortiguadores biológicos de gran pureza para la escala de producción. Garantice la estabilidad, el control del pH y el suministro constante con nuestras soluciones de fabricación especializadas.
Ver todo