Merck
772518
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrFNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
130-133 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
JNOJGNTXRVBLGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)