Merck
753483
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrFNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
175-180 °C
functional group
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ncc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)