714658
3-Bromopyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
3-Bromoisonicotinic acid
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
234-238 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
455.0 °F - closed cup
flash_point_c
235 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?