802980
5-Ethynylpyrimidine
95%
Quality Level
assay
95%
form
powder
mp
80 °C
SMILES string
C#CC1=CN=CN=C1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-3-7-5-8-4-6/h1,3-5H
InChI key
GFVQKBROKWSUNG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)