Merck
638129
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
97%
Sinónimos:
Thiophene-2-bromo-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
207.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
178-182 °C (lit.)
functional group
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccsc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)