754595
2-Bromopyrazine
97%
Sinónimos:
Bromopyrazine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.580
density
1.757 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1cnccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI key
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
198.0 °F
flash_point_c
92.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)