M75608
2-Methylpyrazine
≥99%
Sinónimos:
2-Methyl-1,4-diazine, Monomethylpyrazine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a ligand to prepare coordination polymer [Ag(CF3CO2)(2-Me-Pyz)], wherein 2-Me-Pyz is 2-methylpyrazine.[2]
- To prepare 2-cyanopyrazine via ammoxidation reaction using MoVPO catalyst.[3]
- As a ligand in the synthesis of fluorescent silver(I)-saccharinato complex, which exhibits blue luminescence at room temperature.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.