Merck
B80429
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine hydrochloride
99%
Sinónimos:
4-Bromopyridine monohydrochloride, 4-Bromopyridinium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
194.46
Beilstein:
3680350
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
270 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Brc1ccncc1
InChI
1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
Clave InChI
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Ekaterina A Dolgopolova et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5350-5358 (2019-03-07)
Electronic structure modulation of metal-organic frameworks (MOFs) through the connection of linker "wires" as a function of an external stimulus is reported for the first time. The established correlation between MOF electronic properties and photoisomerization kinetics as well as changes
Thomas M Kohl et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(10), 17860-17871 (2015-10-02)
Significant process intensification of the amination reactions of aryl halides and esters has been demonstrated using continuous flow processing. Using this technology traditionally difficult amination reactions have been performed safely at elevated temperatures. These reactions were successfully conducted on laboratory