739804
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
154-158 °C
functional group
carboxylic acid
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4(11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)