484652
6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
98%
Sinónimos:
6-Bromopicolinic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
192-194 °C (lit.)
functional group
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Used in synthesis of chiral 2,2′-dipyidylamines
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Tetrahedron Letters, 45, 5019-5021 (2004)