707376
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
95-100 °C
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1c(F)nccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-4(6(13)14)3(1-2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
Inchi Key
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)