730173
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
217-223 °C
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-4(6(12)13)1-2-11-5/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)