Merck
518697
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
98%
Sinónimos:
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
146-148 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)