694533
2-Fluorocyclohexanone
97%
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.040
bp
111-110 °C/70 mmHg
density
1.040 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI key
VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
160.0 °F
flash_point_c
71.1 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?