Merck
711403
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8F2O
Número de CAS:
Peso molecular:
134.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
35-40 °C
SMILES string
FC1(F)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8F2O/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h1-4H2
InChI key
NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
150.1 °F - closed cup
flash_point_c
65.6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)