759287
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9F3O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.400
densidad
1.221 at 25 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Qinglei Meng et al.
Nature communications, 8, 14190-14190 (2017-02-01)
Cyclohexanone and its derivatives are very important chemicals, which are currently produced mainly by oxidation of cyclohexane or alkylcyclohexane, hydrogenation of phenols, and alkylation of cyclohexanone. Here we report that bromide salt-modified Pd/C in H