690953
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.50% water
color
APHA: ≤150
bp
162-163 °C (lit.)
densidad
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
Clave InChI
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- dinucleoside phosphotriester1
- 1,1,3,3-tetramethylguanidinium 2-ethylhexoate2
- tetramethylguanidine ionic liquid (TMG IL)3
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?