20615
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
BTMG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21N3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.28
Beilstein:
2352408
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457
bp
88-89 °C/43 mmHg (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)\C(=N/C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21N3/c1-9(2,3)10-8(11(4)5)12(6)7/h1-7H3
Clave InChI
YQHJFPFNGVDEDT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine (Barton′s base) is an excellent alternative to traditional inorganic bases for promoting the coupling reaction.
Aplicación
- Synthesis of dinaphthyl ethers: Barton′s base, which includes 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine, was utilized to promote SNAr reactions for the synthesis of highly oxygenated dinaphthyl ethers, demonstrating its efficacy as a catalyst in complex organic synthesis processes (Wipf and Lynch, 2003).
Precaución
Remark on appearance: Material may form precipitate on storage. The precipitate may easily be separated by filtration.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
D.H.R. Barton et al.
Organic Syntheses, 74, 103-103 (1997)
Peter Wipf et al.
Organic letters, 5(7), 1155-1158 (2003-03-28)
[reaction: see text] Electron-rich dinaphthyl ethers were synthesized by S(N)Ar reactions between naphthols and activated fluoronaphthalenes. 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine (Barton's base) was found to be an excellent, mild alternative to traditional inorganic bases for promoting the coupling reaction.