241768
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
99%
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
52-54 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
Inchi Key
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?