Merck
671177
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium methyl carbonate
~50% in methanol: water (2:3)
Sinónimos:
Methyltributylammonium methyl carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H33NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
275.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
~50% in methanol: water (2:3)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
COC([O-])=O.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C2H4O3/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-5-2(3)4/h5-13H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
ZKWSMHMGQLTZGI-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Tributylmethylammonium methyl carbonate can be used in the preparation of counter-cation anionic monomers by reacting with 2-acrylamido-2- methylpropanesulfonic acid and acrylic acid.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Molecular Design and Characterization of Ionic Monomers with Varying Ion Pair Interaction Energies
Matsuno R, et al.
Macromolecules, 53(5), 1629-1637 (2020)
Artículos
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.