Merck
158992
Sigma-Aldrich
Methyl p-toluenesulfonate
98%
Sinónimos:
Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl tosylate, Methylp-tosylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.23
Beilstein:
609209
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
6.45 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
solid
temp. de autoignición
896 °F
índice de refracción
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
densidad
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
tosylate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl p-toluenesulfonate is sulfonate ester present as potentially genotoxic impurity in drug substances. Kinetics of reactions of methyl p-toluenesulfonate with N,N-dimethylaniline has been investigated. It participates in selective 1-substitution reaction of tetrazole.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)