713007
Butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.5% (T)
99%
Formulario
liquid
impurezas
≤0.2% water
trazas de anión
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤25 mg/kg
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
CCCC[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-6-7-8(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
XSGKJXQWZSFJEJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?