91198
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methylsulfate
≥98%
Sinónimos:
MTEOA MeOSO3
Quality Level
assay
≥98%
form
liquid
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?